Learn More
De Buyer™ Mestoli in acciaio inox
Codice prodotto. 11947435
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.13 L
0.67 L
1 L
1.46 L
2.06 l
Lunghezza (sistema metrico):
140 mm
340 mm
430 mm
540 mm
635 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11947435 1 L 430 mm Pezzo
11967435 2.06 l 635 mm Pezzo
11957435 1.46 L 540 mm Pezzo
11973674 0.13 L 340 mm Pezzo
11903684 0.67 L 140 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11947435 Fornitore De Buyer™ N. del fornitore 3021.16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.64€
    37.10€ / pezzi 1
    Risparmia 167.54€
    81% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Grip the perfectly angled ergonomic handle shape on the De Buyer™ Stainless Steel Ladle with Ergonomic Handle that lets you insert your thumb.
  • Wide and rigid 2.5mm handle
  • Fixed hook at end of handle
  • Litres capacity engraved on handle
  • Dishwasher safe
Specifica
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema metrico) 1 l
Altezza (sistema metrico) 53 mm
Lunghezza (sistema metrico) 430 mm
Volume (sistema metrico) 1 L