Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Large Hub Removable Custom Needles
Codice prodotto. 10146383
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
23 G
23s G
25s G
26 G
26s G
Stile del punto dell'ago:
2, 3, or 4
5 or AS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago unitSize
10146383 22 G 5 or AS pezzi 6
11542525 22s G 2, 3, or 4 pezzi 6
10268047 23 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10402205 22 G 2, 3, or 4 pezzi 6
12316309 23s G 5 or AS pezzi 6
15937335 26 G 2, 3, or 4 Pezzo
11550042 26 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10051173 26s G 2, 3, or 4 pezzi 6
12326459 25s G 2, 3, or 4 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10146383 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 773201
Spedizione stimata: 22-07-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Can be used with removable (RN)-style syringes that are 250μL and larger.
  • Available in various gauges
  • Provided in packs of 6
  • Custom point style and lengths
  • Autoclavable
  • For large hubs
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 22 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.41 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.72 mm
Product Type Removable Custom Needle
Quantità 6/Pk.
Stile del punto dell'ago 5 or AS
Da utilizzare con (apparecchiatura) Removable Syringes (250μL and larger)