Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Large Hub Removable Custom Needles
Codice prodotto. 12326459
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
22 G
22s G
23 G
23s G
25s G
26 G
26s G
Stile del punto dell'ago:
2, 3, or 4
5 or AS
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Dimensione della confezione
12326459 25s G 2, 3, or 4 pezzi 6
10146383 22 G 5 or AS pezzi 6
11542525 22s G 2, 3, or 4 pezzi 6
10268047 23 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10402205 22 G 2, 3, or 4 pezzi 6
12316309 23s G 5 or AS pezzi 6
15937335 26 G 2, 3, or 4 Pezzo
11550042 26 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10051173 26s G 2, 3, or 4 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12326459 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 780609
Spedizione stimata: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Can be used with removable (RN)-style syringes that are 250μL and larger.
  • Available in various gauges
  • Provided in packs of 6
  • Custom point style and lengths
  • Autoclavable
  • For large hubs
Spezifikation
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 25s G
Diametro (sistema metrico) interno 0.15 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.52 mm
Product Type Removable Custom Needle
Quantità 6/Pk.
Stile del punto dell'ago 2, 3, or 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) Removable Syringes (250μL and larger)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.