Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Lid - Acid Proof For 603/636-8
Codice prodotto. 30284918
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30284918 None Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30284918 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5110200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60€
    35.50€ / pezzi 1
    Risparmia 7.10€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Highest quality Stainless Steel lid - acid proof For 603/636-8 Amsta bottles and double boiler bottles. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Container Lid
Capacità (sistema metrico) None
Colore Silver
Materiale Stainless Steel