Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Lid for Baths with Pitched Lift-off
Codice prodotto. 17581876 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
12 L Bath
18 to 26 L Bath
38 L Bath
Dimensioni (L x P x A):
380 x 260 x 190 mm
470 x 300 x 360 mm
780 x 350 x 170 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
17581876 38 L Bath 780 x 350 x 170 mm Pezzo
17561876 12 L Bath 380 x 260 x 190 mm Pezzo
17571876 18 to 26 L Bath 470 x 300 x 360 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17581876
Spedizione stimata: 20-11-2026
Helps to reduce evaporation and heat loss while avoiding sample contamination. For use with heated circulating baths.
  • Recommended when bath is used constantly with water above 90°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 38 L Bath
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A) 780 x 350 x 170 mm