Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Lid For 603/636-10
Codice prodotto. 30285001
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285001 None Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30285001 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5010220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    29.60€ / pezzi 1
    Risparmia 5.55€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Highest Quality Stainless Steel lid For 603/636-10 Amsta bottles and double boiler bottles. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Container Lid
Capacità (sistema metrico) None
Colore Silver
Materiale Stainless Steel