Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Lid For 605/606-15, 606-20, 608/609-20
Codice prodotto. 30284922
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30284922 None Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30284922 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5010270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.93€
    40.10€ / pezzi 1
    Risparmia 7.83€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 14-12-2026
Highest Quality Stainless Steel lid For 605/606-15. 606-20. 608/609-20 Amsta buckets. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Container Lid
Capacità (sistema metrico) None
Colore Silver
Materiale Stainless Steel