Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Lid For 608/609-50
Codice prodotto. 30284892
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30284892 1.5 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30284892 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5010350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    59.20€ / pezzi 1
    Risparmia 6.80€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Highest Quality Stainless Steel lid For 608/609-50 Amsta transport container. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Container Lid
Capacità (sistema metrico) 1.5 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel