Learn More
Fisherbrand™ Coperchi in acciaio inox per setacci
Codice prodotto. 11592573 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno unitSize
11592573 100 mm Pezzo
11507033 200 mm Pezzo
2 options
Codice prodotto. 11592573
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Providing a secure closure to Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieves.
  • Available in 100 and 200mm diameter sizes
  • Conforms to BS 410: Part 1: 2000, ISO 3310: Part 1: 2000
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Coperchio per setaccio
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per setaccio con diametro da 100 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm