Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Liquid Sampler
Codice prodotto. 10546094 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
46 mm
54 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) unitSize
10546094 50 mL 46 mm Pezzo
11992468 100 mL 54 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10546094 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53260001
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ V4A Stainless Steel Liquid Sampler for thin to viscous liquids is easy use with one-handed operation.
  • The valve is opened with the thumb to empty the sample
  • Sampler for thin to viscous liquids
  • Easy use with one-handed operation
  • With discharge funnel for safe filling of the sample bottles
  • Material AISI 316L (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Liquid Sampler
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Descrizione Single hand operation
Tipo di maniglia Operated with thumb
Capacità (sistema imperiale) 1.69 oz.
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Da utilizzare con (applicazione) Thin to Viscous Liquids Handling
Diametro (sistema metrico) esterno 32 mm
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm