Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Custom Needles with Point 5 or AS
Click to view available options
Calibro dell'ago:
11 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Available in various gauges
- Autoclavable
- Metal hubs manufactured from nickel plated brass
- Custom length
- Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
- Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
- Provided in packs of 6
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 11 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 2.39 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.05 mm |
| Product Type | Luer Lock Custom Needle |
| Lunghezza (sistema metrico) ago | 9.52 to 304 mm |
| Stile del punto dell'ago | 5 or AS |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TLL Syringes and LT or TLL Connectors |
| Tipo di collegamento | Standard Tapered |