Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Beschreibung
- Available in various gauges
- Autoclavable
- Metal hubs manufactured from nickel plated brass
- Custom length
- Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
- Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
- Provided in packs of 6
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel |
| Calibro dell'ago | 14 G |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.16 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.11 mm |
| Product Type | Luer Lock Custom Needle |
| Quantità | 6/Pk. |
| Stile del punto dell'ago | 2, 3, or 4 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | TLL Syringes and LT or TLL Connectors |
| Tipo di collegamento | Standard Tapered |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?