Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Codice prodotto. 11552345
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Dimensione della confezione
11552345 24 G pezzi 6
11592435 10 G pezzi 6
10388249 15 G pezzi 6
11512445 12 G pezzi 6
10546623 14 G pezzi 6
10443305 13 G pezzi 6
11592335 16 G pezzi 6
10642203 22s G pezzi 6
11542345 23 G pezzi 6
11582345 27 G pezzi 6
11512355 26s G pezzi 6
11572345 26 G pezzi 6
10133882 28 G pezzi 6
15139246 28 G pezzi 6
10244502 33 G pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 11552345 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 774810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    188.72€ / pezzi 6
    Risparmia 27.28€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Metal hub makes the most rigid connection to the needle making it perfect for repetitive septum piercing.
  • Available in various gauges
  • Autoclavable
  • Metal hubs manufactured from nickel plated brass
  • Custom length
  • Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
  • Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
  • Provided in packs of 6
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
Calibro dell'ago 24 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.31 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 0.57 mm
Product Type Luer Lock Custom Needle
Quantità 6/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) ago 9.52 to 304 mm
Stile del punto dell'ago 2, 3, or 4
Da utilizzare con (apparecchiatura) TLL Syringes and LT or TLL Connectors
Tipo di collegamento Standard Tapered