Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Custom Needles with Point 5 or AS
Codice prodotto. 11593254
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Dimensione della confezione
11593254 18 G pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11593254 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 775109
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Metal hub makes the most rigid connection to the needle making it perfect for repetitive septum piercing.
  • Available in various gauges
  • Autoclavable
  • Metal hubs manufactured from nickel plated brass
  • Custom length
  • Compatible with PTFE Luer Lock (TLL) syringes
  • Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers
  • Provided in packs of 6
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Nickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
Calibro dell'ago 18 G
Diametro (sistema metrico) interno 0.84 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1.27 mm
Product Type Luer Lock Custom Needle
Quantità 6/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) ago 9.52 to 304 mm
Stile del punto dell'ago 5 or AS
Da utilizzare con (apparecchiatura) TLL Syringes and LT or TLL Connectors
Tipo di collegamento Standard Tapered