Learn More
Hamilton™ Custom Kel-F Hub Needles
Codice prodotto. 10516985
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
10 G
14 G
16 G
17 G
20 G
22 G
22s G
25 G
28 G
30 G
Stile del punto dell'ago:
2, 3, or 4
5 or AS
Custom
Dimensione della confezione:
pezzi 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Stile del punto dell'ago Dimensione della confezione
10516985 10 G 5 or AS pezzi 6
11532445 16 G 2, 3, or 4 pezzi 6
11562445 20 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10004214 22 G 5 or AS pezzi 6
11532455 30 G 2, 3, or 4 pezzi 6
10779375 28 G 2, 3, or 4 pezzi 6
11590072 14 G Custom pezzi 6
11502455 25 G 2, 3, or 4 pezzi 6
11513274 22s G 5 or AS pezzi 6
11542445 17 G 2, 3, or 4 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10516985 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 775201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.00€
    403.44€ / pezzi 6
    Risparmia 57.56€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 23-11-2026
Design controlled by a series of universal standards which guarantees compatibility between manufacturers.
  • Available in various gauges
  • Provided in packs of 6
  • Custom point style
  • Autoclavable
  • Gas sterilizable
  • For Kel-F hubs
  • Custom length
  • Stainless steel Luer tip
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale Stainless Steel
Calibro dell'ago 10 G
Diametro (sistema metrico) interno 2.7 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 3.4 mm
Product Type Luer Lock Kel-F Hub Needle
Lunghezza (sistema metrico) ago 9.5 to 304 mm
Stile del punto dell'ago 5 or AS
Da utilizzare con (apparecchiatura) LT and TLL Syringes and Connectors
Tipo di collegamento Standard Tapered