Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Crimper for clean room, adjustable
Codice prodotto. 11737746 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) tappo:
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) tappo Dimensione della confezione
11737746 11 mm Pezzo
11757746 20 mm Pezzo
11747746 13 mm Pezzo
12686835 32 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11737746
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides a reproducible, secure vial closure
  • Stainless Steel
  • Sterilizable for cleanroom applications
  • Manual
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 11mm Crimper
Diametro (sistema metrico) tappo 11 mm
Materiale Stainless Steel
Product Type Manual Crimper