Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Crimper for clean room, adjustable
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Descrizione
- Stainless Steel
- Sterilizable for cleanroom applications
- Manual
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Descrizione | 20mm Crimper |
| Diametro (sistema metrico) tappo | 20 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Product Type | Manual Crimper |