Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Decapper for clean room
Codice prodotto. 11845722 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Size:
13 mm
20 mm
32 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione Size
11845722 Pezzo -
11520535 Pezzo 20 mm
15259968 Pezzo 32 mm
11586034 Pezzo 13 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11845722
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Allow easy removal of aluminum seals without breakage
  • Stainless Steel
  • Sterilizable for cleanroom applications
  • Manual
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 11mm Decapper
Da utilizzare con (apparecchiatura) Aluminum Cap