Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Measuring Cup
Codice prodotto. 10340802
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10340802 1500 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10340802 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 4402
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Order Info
CapacityMetric
Specifica
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema metrico) 1500 mL
Altezza (sistema metrico) 160 mm