Learn More
Fisherbrand™ Spatole in acciaio inox
Codice prodotto. 11573482 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11573482 200 mm pezzi 5
11513472 150 mm pezzi 5
11523472 230 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11573482
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per raschiare e sollevare i materiali da flaconi o fiasche. Le spatole in acciaio inox Fisherbrand™ Chattaway non sono magnetiche e hanno finitura lucida.
  • Manufactured from Stainless Steel
  • Bent and rounded end scrapes and lifts materials from bottles and flasks
Specifica
Quantità Conf. da 5
Product Type Spatola
Larghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 3.6 mm
Dimensioni (L x P) 200 x 10 mm
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm