Learn More
Endecotts™ Stainless Steel Mesh Sieve - ISO
Codice prodotto. 15810225
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
106 μm
180 μm
250 μm
400 μm
600 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Dimensione della confezione
15810225 250 μm Pezzo
15890215 106 μm Pezzo
15800225 180 μm Pezzo
15820225 400 μm Pezzo
15830225 600 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15810225 Fornitore Endecotts™ N. del fornitore 008SIW.250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    139.41€ / pezzi 1
    Risparmia 1.59€
    1% Sconto
Spedizione stimata: 03-02-2027
These woven wire mesh sieves are the most widely used test sieves for all types of laboratory sampling and particle size analysis.
  • Precision frame ensures consistent nestability
  • Precise aperture
  • Natural fillet for free flowing of sample
  • Totally sealed, no crevice to lose material
  • Evenly tensioned mesh ensures accurate analysis
  • Safe edge with big radius makes it comfortable to handle
  • Serial number ensures full traceability
Specifications
Dimensione del poro 250 μm
Diametro (sistema imperiale) esterno 8 in.
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 203 mm