Learn More
Fisherbrand™ Micro spatole in acciaio inox Chattaway
Codice prodotto. 11533482 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11533482 130 mm pezzi 5
11543482 150 mm pezzi 5
11553482 200 mm pezzi 5
11523482 100 mm pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11533482
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per raschiare e sollevare i materiali da piccoli flaconi o fiasche. Le spatole in acciaio inox Fisherbrand™ Chattaway non sono magnetiche e hanno finitura lucida.
  • Manufactured from Stainless Steel
  • Bent and rounded end scrapes and lifts materials from bottles and flasks
  • Fits into tight flasks and bottles with necks ≥ 4mm diameter
Specifica
Quantità Conf. da 5
Product Type Spatola Chattaway
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 1,6 mm (corpo)
Dimensioni (L x P) 130 x 4 mm
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm