Specifications
| Quantità | Conf. da 5 |
| Product Type | Spatola Chattaway |
| Larghezza (sistema metrico) | 4 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1,6 mm (corpo) |
| Dimensioni (L x P) | 200 x 4 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |