Learn More
Buerkle™ V4A MicroSampler
Codice prodotto. 11803382
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
55 cm
85 cm
120 cm
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna:
12 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna Dimensione della confezione
11803382 120 cm 12 mm Pezzo
10278030 55 cm 12 mm Pezzo
10741401 85 cm 12 mm Pezzo
10571731 55 cm 25 mm Pezzo
10411921 85 cm 25 mm Pezzo
10412111 120 cm 25 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11803382 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53071120
In stock
Buerkle™ V4A MicroSampler designed for the sampling of small quantities of powder.
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed, easy cleaning
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • Sterilisable
  • Additional tips are available in different sizes
  • Can be sampled easily, quickly and cleanly from different sampling depths from sacks or containers
  • Tips of the MicroSampler are interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type MicroSampler
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Capacità (sistema imperiale) 0.0068 to 0.034 oz.
Capacità (sistema metrico) 0.2 to 1.0 mL
Da utilizzare con (applicazione) 95 x 95 mm Close-it Standard Size Labels
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heads 0.2 mL, 0.5 mL and 1 mL
Diametro (sistema metrico) parte superiore esterna 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 120 cm
Please order head separately!