Learn More
Bochem™ Forbici per microscopia in acciaio inox
Codice prodotto. 10112511
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
115 mm
Blade Style:
Bent
Diritto
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Blade Style Dimensione della confezione
10112511 115 mm Diritto Pezzo
10218610 100 mm Bent Pezzo
10065090 100 mm Diritto Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10112511 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 4080
Spedizione stimata: 09-12-2026
In acciaio inox
  • In acciaio inox
  • Tre tipi: curva-curva, dritta-curva e dritta-dritta
Specifica
Product Type Forbici per microscopia
Blade Style Diritto
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Materiale Acciaio inox
Stile punta Appuntito/appuntito