Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Mini-Drums without Toggle Clamps
Codice prodotto. 15899661 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
5 L
6 L
8 L
10 L
12.5 L
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15899661 1 L Pezzo
15839671 2 L Pezzo
15849671 3 L Pezzo
15859671 5 L Pezzo
15869671 6 L Pezzo
15879671 8 L Pezzo
15809671 10 L Pezzo
15819671 12.5 L Pezzo
15829671 15 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15899661 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A4341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    244.59€ / pezzi 1
    Risparmia 11.41€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 10-12-2026
These Mini-Drums without Toggle Clamps are excellent multi-purpose containers for a wide variety of applications in the laboratory.
  • Manufactured from durable 304 grade stainless steel
  • Crevice-free interior
  • Neat recessed fitting lid
  • Complete with a swing carrying handle
  • Flat bottom with chime ring to give added protection
  • Available in a wide range of capacities to fit your specific needs
Specifica
Chiusura inclusa Yes
Product Type Mini Drum
Tipo di chiusura Recessed Lid
Capacità (sistema metrico) 1 L
Da utilizzare con (applicazione) Multi-purpose Storage
Materiale Stainless Steel
Include Swing Handle
Altezza (sistema metrico) 155 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 100 mm