Description
- Propellers are made from electropolished 316 stainless steel
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) | Bore: 8 mm |
| Diametro ventola (sistema metrico) | 51 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | General-purpose mixing |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Mixer Propeller |
| Materiale | Acciaio inox |