Learn More
Cole-Parmer™ Eliche per miscelatore in acciaio inox
Codice prodotto. 11820130 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
76.2 mm
Bore: 10 mm
Bore: 8 mm
Diametro ventola (sistema metrico):
51 mm
76 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Diametro ventola (sistema metrico) Dimensione della confezione
11820130 76.2 mm 76 mm Pezzo
11720039 Bore: 10 mm 51 mm Pezzo
11789929 Bore: 8 mm 51 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11820130 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0455260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.50€
    89.70€ / pezzi 1
    Risparmia 4.80€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these three-blade propellers alone or mount several on a single shaft for thorough agitation. Stainless Steel Mixer Propellers are ideal for general-purpose mixing.
  • Propellers are made from electropolished 316 stainless steel
Specifica
Diametro (sistema metrico) 76.2 mm
Diametro ventola (sistema metrico) 76 mm
Da utilizzare con (applicazione) Miscelazione per usi generici
Quantità 1 ciascuno
Tipo Elica agitatore