Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Mortar
Codice prodotto. 10584522
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
330 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10584522 330 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10584522 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 5401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    113.65€ / pezzi 1
    Risparmia 5.35€
    4% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 125mm
Diametro (sistema metrico) esterno 135mm
Product Type Mortar
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 80mm
Include Pestle
Capacità (sistema metrico) 330 mL