Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler
Codice prodotto. 15879211 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
600 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Capacità (sistema metrico):
45 mL
110 mL
190 mL
300 mL
370 mL
750 mL
1000 mL
1300 mL
Diametro (sistema metrico):
25 mm
40 mm
Include:
3 Slots
3 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter
4 Slots
4 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter
5 Slots
5 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter
Dimensione della confezione:
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Include Dimensione della confezione
15879211 1000 mm 190 mL 25 mm 4 Slots Pezzo
15252760 300 mm 45 mL 25 mm 3 Slots Pezzo
15879221 1000 mm 750 mL 40 mm 3 Slots Pezzo
15809221 600 mm 110 mL 25 mm 3 Slots Pezzo
15819221 600 mm 190 mL 25 mm 4 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter Pezzo
15829221 1500 mm 300 mL 25 mm 5 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter Pezzo
15839221 600 mm 110 mL 25 mm 3 Slots, 1 Bottle, 1 Adapter Pezzo
15889211 1500 mm 300 mL 25 mm 5 Slots Pezzo
15889221 1500 mm 1000 mL 40 mm 4 Slots Pezzo
15899211 2000 mm 370 mL 25 mm 5 Slots Pezzo
15899221 2000 mm 1300 mL 40 mm 4 Slots Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 15879211 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 1210A1000
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Constructed of robust stainless steel, making it suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler is for taking a large volume, cross sectional sample from a container.
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Cross section (Composite sample)
  • Suitable for taking large volume samples
Specifica
Product Type Slot Sampler
Materiale Stainless Steel (316L)
Include 4 Slots
Capacità (sistema metrico) 190 mL
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1000 mm