Descrizione
- Made from high quality 316L stainless steel
- Cross section (Composite sample)
- Suitable for taking large volume samples
Specifica
Specifica
| Product Type | Slot Sampler |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Include | 3 Slots |
| Capacità (sistema metrico) | 750 mL |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |