Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Needle
Codice prodotto. 17932112 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
145 mm
147 mm
Stile:
Curved
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Stile Dimensione della confezione
17932112 145 mm Curved Pezzo
17972012 147 mm Straight Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17932112 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A640140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.55€
    1.48€ / pezzi 1
    Risparmia 0.07€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
This range of stainless steel needles makes light work of handling small and intricate materials.
  • Can be used to pick up small items or dissection
  • Available with either a straight end or curved end
  • Made from one piece and can be easily cleaned after use
  • Sharp point is ideal for use in laboratory and production work
Specifica
Product Type Dissection Needle
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (AISI 304)
Stile Curved
Lunghezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 145 mm