Learn More
Beschreibung
- Can be used to pick up small items or dissection
- Available with either a straight end or curved end
- Made from one piece and can be easily cleaned after use
- Sharp point is ideal for use in laboratory and production work
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Dissection Needle |
| Colore | Silver |
| Materiale | Stainless Steel (AISI 304) |
| Stile | Straight |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 147 mm |
| Sterilità | Non-sterile |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?