missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Stainless Steel, Nitronic 50, S20910, ARMI∣MBH
Descrizione
Stainless Steel, Nitronic 50, S20910, Ø38x19mm
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Boron/Zirconium/Oxygen/Tantalum/Aluminium/Tin/Arsenic/Titanium/Phosphorus/Carbon/Tungsten/Vanadium/Niobium/Cobalt/Nitrogen/Copper/Silicon/Molybdenum/Manganese/Nickel/Chromium/Lead/Magnesium/Zinc/Antimony/Selenium/Calcium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Quantità | 1 Ea. |
| Forma | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.001 %/Zirconium 0.002 %/Oxygen 0.003 %/Tantalum 0.003 %/Aluminium 0.0032 %/Tin 0.0044 %/Arsenic 0.005 %/Titanium 0.01 %/Phosphorus 0.026 %/Carbon 0.041 %/Tungsten 0.056 %/Vanadium 0.118 %/Niobium 0.14 %/Cobalt 0.23 %/Nitrogen 0.311 %/Copper 0.412 %/Silicon 0.416 %/Molybdenum 1.52 %/Manganese 4.15 %/Nickel 11.83 %/Chromium 21.06 %/Lead (0.0002) %/Magnesium (0.0003) %/Zinc (0.0004) %/Antimony (0.001) %/Selenium (0.001) %/Calcium (0.002) % |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?