Learn More
Fisherbrand™ Spatola in acciaio inox Nuffield
Codice prodotto. 11513492 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
140 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11513492 140 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11513492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.85€
    9.08€ / pezzi 10
    Risparmia 1.77€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In acciaio inox. La spatola in acciaio inox Fisherbrand™ Nuffield è ideale per applicazioni sterili.
  • Sterili
  • In acciaio inox
  • Arrotondate e piegate su un lato, con sessola sull'altro
Specifica
Quantità Confezione da 10
Sterilità Sterile
Autoclavabile Sì
Forma Un'estremità rotonda e ricurva; altra estremità a sessola
Product Type Spatola
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni sterili
Temperatura (sistema metrico) max –Da 196  a 550 °C
Materiale Acciaio inox
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm