Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Pail
Codice prodotto. 11711836 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize
11711836 Pezzo
11794939 Pezzo
11721836 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11711836 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 0726022
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This Pail is constructed of heavy gauge, 304 stainless steel and features a flat pouring rim.
  • Minimize dripping with flat pouring rim
Specifica
Product Type Pail
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema imperiale) 3.2 gal.
Diametro (sistema imperiale) esterno 10 in.
Altezza (sistema imperiale) 12 in.
Altezza (sistema imperiale) con chiusura 12 in.
Altezza (sistema metrico) con chiusura 304.8 mm
Quantità 1 Ea.