Learn More
De Buyer™ Ciotole da pasticceria in acciaio inox
Codice prodotto. 11990625
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 L
3.5 l
4.5 L
5.5 L
7 L
8 L
11.4 L
16.8 L
Altezza (sistema metrico):
90 mm
100 mm
112 mm
120 mm
125 mm
140 mm
145 mm
150 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
11990625 1 L 100 mm Pezzo
11980625 1 L 90 mm Pezzo
11910605 3.5 l 112 mm Pezzo
11910635 4.5 L 120 mm Pezzo
11920635 5.5 L 125 mm Pezzo
11940635 8 L 140 mm Pezzo
11950635 11.4 L 150 mm Pezzo
11920645 7 L 145 mm Pezzo
11940645 16.8 L 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11990625 Fornitore De Buyer™ N. del fornitore 3250.20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.30€
    19.50€ / pezzi 1
    Risparmia 28.80€
    59% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Specifica
Product Type Pastry Bowl
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) For making mixtures, mixing, Whisking, heating by bain-marie, for storing a preparation or ingredients
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fridge, deep-freezer, blast-chiller and oven
Altezza (sistema metrico) 100 mm
Quantità Each
Forma Flat Bottom
Sterilità Sterile
Volume (sistema metrico) 1 L