Learn More
De Buyer™ Ciotole da pasticceria in acciaio inox
Marca:  De Buyer™ 3250.28
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.46000kg
Codice prodotto. 11920635
  • 68.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Pastry Bowl
For making mixtures, mixing, Whisking, heating by bain-marie, for storing a preparation or ingredients
125 mm
Flat Bottom
5.5 L
Stainless Steel
Fridge, deep-freezer, blast-chiller and oven