Learn More
Bochem™ Stainless Steel Petri Dish
Codice prodotto. 10428252
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10428252 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10428252 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 8541
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale Stainless Steel
Forma Round
Tipo Piastra di Petri
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm