Learn More
BRAND™ Stainless Steel Piston Rod
Codice prodotto. 11813950 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1, 2, 5 μL
10 μL
100 μL
20 and 25 μL
200 μL
50 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 3
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
11813950 200 μL pezzi 3
10473901 20 and 25 μL pezzi 3
10727981 50 μL pezzi 3
10231931 100 μL pezzi 3
10251881 10 μL pezzi 3
10799462 1, 2, 5 μL pezzi 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11813950 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 701938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.50€
    35.85€ / pezzi 3
    Risparmia 2.65€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Designed for capacities greater than 20μL.
  • DE-M marking
  • Provided with seal
  • Supplied in packs of 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DE-M
Materiale Stainless Steel
Volume (sistema metrico) 200 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Transferpettor capacity 200μL
Quantità 3/Pk.