Learn More
Heidolph™ BR 12 girante a lama girevole
Codice prodotto. 10693381 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10693381
Marca: Heidolph™ 5091200000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BR 12 girante a lama girevole
In presenza di recipienti a collo stretto, per esempio palloni a fondo rotondo, risulta particolarmente utile disporre di un utensile agitatore dotato di giranti ribaltabili. Come la nostra girante a pale BR 12.
La BR 12 è ideale per soluzioni e omogeneizzazioni in recipienti con le seguenti caratteristiche:
  • diametro ideale del recipiente: 120 mm
  • distanza ideale dal fondo: 6 mm
  • livello di riempimento ideale: 120 mm
  • volume ideale: 1.400 mL
L’utensile agitatore con girante a pale BR 12 ha una lunghezza totale di 400 mm ed è in acciaio inossidabile. L’albero ha un diametro di 8 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Altezza lama (sistema metrico) 15 mm
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Speed 2000 rpm
Tipo Pivoting Blade Impeller
Peso (sistema metrico) 0.48 kg
Materiale Stainless Steel