Learn More
IKA™ Stainless Steel Plate Stand
Codice prodotto. 10354581 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
560 mm
800 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10354581 800 mm Pezzo
10346641 560 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10354581 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0003160100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.84€
    392.00€ / pezzi 1
    Risparmia 41.84€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use this plate stand with IKA digital magnetic stirrers. IKA Plate Stands features sturdy stainless steel construction and a slip resistant foil.
Use this plate stand with IKA digital magnetic stirrers. IKA Plate Stands features sturdy stainless steel construction and a slip resistant foil.
  • Diameter of support rod: 16mm
  • Max. load: 5kg
  • Dimensions (D x W): 316 x 200mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) 800 mm
Diametro (sistema metrico) asta 16 mm
Product Type Supporto per piastre
Forma Rettangolare
Colore Grigio
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 5 kg