Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Pointed Scissors
Codice prodotto. 15889641 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
45 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) lama Dimensione della confezione
15889641 200 mm 100 mm Pezzo
15879641 150 mm 45 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15889641 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A364200
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
These stainless steel scissors are made from hygienic 420 grade stainless steel with a double point design.
  • Polished finish
  • Two sizes available
  • 420 grade stainless steel
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama 100 mm
Materiale Stainless Steel (AISI 420)
Stile punta Double Point