Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Pot Lid
Beskrivelse
Indeholder
Lid only.
- Stainless Steel
- For use with Bochem pots 8360-67
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) Inner | 220 mm |
| For Use With (Equipment) | 6.5 L Pot |
| Material | Stainless Steel (18/10) |
| Product Type | Laboratory Pot Lid |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?