Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Stainless Steel Graduated Pouring Beakers
Codice prodotto. 11770319 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11770319 5000 mL Pezzo
11727964 500 mL Pezzo
11737964 1000 mL Pezzo
11747964 2000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11770319 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 0722600
Spedizione stimata: 29-12-2026
Easily measure and pour samples with Stainless Steel Graduated Pouring Beakers.
  • Measure volumes easily with internal graduation markers
  • Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
  • Features easy grip handles for convenient pouring
  • Beakers are graduated in mL and oz.
  • Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Diametro (sistema imperiale) esterno 7 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 178 mm
Capacità (sistema metrico) 5000 mL
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema imperiale) 8.3 in.
Altezza (sistema metrico) 210 mm
Temperatura (sistema imperiale) operativa max 800.1°F
Temperatura (sistema metrico) operativa max 426.7°C
Tipo Becher
Sterilità Sterile
Graduated Sì
Stile Handled