Learn More
Julabo™ Stainless Steel/PTFE External Pt100 Sensor
Specifica
Specifica
| Descrizione | External Pt100 Sensor |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Suitable for CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME Refrigerated/Heating Circulator |
| Materiale | PTFE-coated Stainless Steel |
| Size | 1200 x 6 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 1200 x 6 mm |