Learn More
RUBIS Pinzette di Alta Precisione - Swiss Tweeze
Pinzette ad alta precisione - SS antimagnetiche/antiacide, impugnatura perforata
21.03€ - 29.95€
Specifica
Materiale | Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico |
---|---|
Product Type | Pinzette ad alta precisione |
Quantità (N. per custodia) | Each |
Codice del prodotto | Marca | Progettazione | Stile punta | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Progettazione | Stile punta | Lunghezza (sistema metrico) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11789564
|
RUBIS
5AG |
Angled | Pointed, Ultra Fine | 115 mm | 4.52 in. |
27.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11779564
|
RUBIS
4G |
Straight | Punta ultra sottile e appuntita | 110 mm | 4.32 in. |
24.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11799564
|
RUBIS
5ARG |
Angled, Bent | Punto inclinato | 115 mm | 4.52 in. |
29.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11749564
|
RUBIS
1G |
Straight | Punta sottile | 120 mm | 4.72 in. |
21.03€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11759564
|
RUBIS
2G |
Straight | Punta molto sottile | 115 mm | 4.52 in. |
22.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11709574
|
RUBIS
7G |
Curved | Pointed, Ultra Fine | 115 mm | 4.52 in. |
28.74€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11769564
|
RUBIS
2AG |
Straight | Round, Flat, Fine | 110 mm | 4.52 in. |
22.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Pinzette ad alta precisione
- 100% Made in Svizzera
- Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
- Allineamento perfetto
- Molto efficace
- Affidabile
- Ottima resistenza chimica
- Serie di pinzette svizzere
- Manico perforato per una presa migliore
Specifica
Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico | |
Pinzette ad alta precisione | |
Each |