Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Quali Rod Cylindrical
Codice prodotto. 10260082 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
260 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10260082 260 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10260082 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53110101
In stock
Cylindrical hollow drill with a sharp cutting edge, can easily be driven into paste-like and semi-solid substances.
  • Samples cut out subsequently removed with appropriate push-rod ejector
  • Total length 260 mm
  • Stainless steel AISI 304 (1.4301)
  • Sterilisable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Quali Rod Cylindrical
Materiale Stainless Steel
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.39 oz.
Capacità (sistema metrico) 11.5 mL
No. of Chambers 1
Da utilizzare con (applicazione) All-Level/Cross-Sectional Sample
Diametro (sistema imperiale) interno 0.315 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.394 in.
Diametro (sistema metrico) interno 8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.24 in.
Lunghezza albero (sistema imperiale) 7.87 in.
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 200 mm