Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Upright Freezer Rack
Codice prodotto. 11835390 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
16 Boxes
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
11835390 16 Boxes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11835390
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Add to basket
Accommodates most major brands up to 53 cm tall. Stainless Steel Upright Freezer Rack provides safe storage for freezing samples.
  • Robust mounting brackets assure handles stay securely in place for easy use.
  • Racks store boxes up to a 135 x 135 mm footprint and accommodate boxes up to 53 mm tall.
Specifications
Colore Silver
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Altezza (sistema imperiale) 8.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 556 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 21.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Dimensioni (L x P x A) 556 x 140 x 225 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 53 mm high cryoboxes
Capacità 16 Boxes
Quantità 1 Ea.
Matrice 4 x 4
Materiale Stainless Steel
Product Type Cryogenic Storage Rack
Withstand Temperature (Metric) -20°C