Learn More
Heidolph™ Ventola di flusso radiale in acciaio inox
Codice prodotto. 10569521 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10569521 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10569521 Fornitore Heidolph™ N. del fornitore 5092000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    87.80€ / pezzi 1
    Risparmia 15.20€
    14% Sconto
Spedizione stimata: 08-10-2026
Precise stirring requires careful overhead stirrer selection. This Stainless Steel Radial Flow Impeller is ideal for little or average viscosity stirring at average speeds.
  • Average speed stirring
  • Mixing tasks with little or average viscosity
  • Ideal for gassing of liquids
  • Creates a radial flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) albero 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) albero 8 mm
Altezza lama (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15.7 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Speed 2000 rpm
Tipo Girante flusso radiale
Materiale Stainless Steel